Learn More
DUB-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16470558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470558 5 mg 5 miligramos
16448098 10 mg 10 miligramos
16427866 100 mg 100 miligramos
16424017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY507365mg
MedChemExpress DUB-IN-1 is an active inhibitor of ubiquitin-specific proteases (USPs), with an IC50 of 0.85 μM for USP8.
DUB-IN-1 is an active inhibitor of ubiquitin-specific proteases (USPs), with an IC50 of 0.85 μM for USP8.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DUB-IN-1
Forma física Solid
CAS 924296-18-4
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H11N5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (296.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C#N)N=C2C(/C(C3=C2C=CC=C3)=N/OCC4=CC=CC=C4)=N1
Peso molecular (g/mol) 337.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.33
Porcentaje de pureza 99.0%