Learn More
Dostmann Electronic Dualtemp Pro, Measuring range -33°C to 220°C
Marca:  Dostmann Electronic 5020-0413
Dualtemp Pro, Measuring range -33°C to 220°C
Código de producto. 10050798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.10€
    89.00€ / cada uno
    Ahorro 39.10€
    30% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-04-2026