Learn More
Hamilton™ Acoplador RN de cono pequeño doble
Código de producto. 12366239
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Acoplador RN de cono pequeño doble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12366239 Acoplador RN de cono pequeño doble cada uno
1 options
Código de producto. 12366239 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 5575201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.95€
    76.86€ / paquete de 1
    Ahorro 9.09€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Las agujas extraíbles de cubo pequeño (RN) se pueden usar con jeringas de estilo extraíble (RN) que son 100 μL y más pequeños. La longitud estándar de la aguja es de 2 in / 51 milímetros. Las agujas extraíbles (RN) están disponibles en cómodos paquetes de seis. Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Especificaciones
Tipo de producto Acoplador RN de cono pequeño doble