Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. O2/CO2 doble (del 0 al 25 % de O2, de 0 a 50 000 ppm de CO2) con sensores de +10 años
Código de producto. 16228831
Cambiar vista
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
16228831 CE cada uno
1 options
Código de producto. 16228831 Proveedor PureAire Monitoring Systems, Inc. N.º de proveedor 99144
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Perfecto para sus instalaciones si utiliza gases de nitrógeno, helio y/o argón. El monitor también es adecuado para su uso en espacios reducidos, como instalaciones criogénicas. Sensores que duran 10 años o más.
El monitor de O2/CO2 doble del sistema de control PureAire proporciona una supervisión continua del oxígeno y el dióxido de carbono. Este monitor es ideal para su uso en espacios donde las concentraciones bajas de oxígeno pueden suponer un riesgo para la salud, desde lugares de almacenamiento de gas nitrógeno hasta áreas de distribución de gas de bebidas con CO2, entre otros.
  • Celda de O2 de circonio sin mantenimiento y sensor de CO2 duradero
  • No se requiere calibración para el sensor de CO2 autocalibrable de oxígeno
  • Pantalla de concentración retroiluminada local
  • Bocina acústica incorporada
  • Indicadores LED de alarma integrados
  • Niveles de alarma 1 y 2 para o2 y CO2
  • No hay deriva debido a cambios ambientales o de temperatura
  • Enchufe la fuente de alimentación de pared incluida: 24 V, 220 V
¿Qué es un monitor de O2/CO2 doble?
  • Un monitor de O2/CO2 doble es un sistema independiente ideal para la supervisión continua del nitrógeno o los equipos criogénicos cerca de los congeladores, espacios reducidos y otros lugares donde los niveles bajos de oxígeno pueden suponer un peligro para el personal.
¿Por qué elegir PureAire?
  • Como líder de la industria en control de oxígeno y detección de gases, PureAire se consagra a la seguridad de nuestros clientes, y a los clientes a los que prestan servicios, mediante la fabricación de monitores de larga duración, innovadores y fiables.
¿Para qué gases se puede utilizar un monitor de O2/CO2 doble?
  • Los monitores de oxígeno PureAire se pueden utilizar para gases de CO2, nitrógeno, argón y helio.
La instalación es sencilla. Listo para enchufarlo.
  • El monitor llegará listo para funcionar directamente al sacarlo de la caja. Solo tiene que fijar la unidad a la pared a 1 o 2 metros de la fuente de gas, enchufarla y encenderla. El monitor comenzará a tomar muestras de los niveles de oxígeno después de un periodo de inicio de 4 minutos. Los niveles se muestran claramente en la pantalla para facilitar el acceso y la visibilidad.  
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Fondo (imperial) 3 in
Fondo (métrico) 76 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 x 6,5 x 3,15 pulg.
Altura (imperial) 3,15 in
Altura (métrico) 80 mm
Rango de humedad Del 0 al 95 % de RH
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +134 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 a +55 °C
Tensión 24 V
Garantía 2 años tras ETD
Peso (imperial) 1,1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Anchura (imperial) 6,5 in
Anchura (métrico) 165 mm