Learn More
Fisherbrand™ Cuenta de laboratorio de doble modo y baño de agua
Código de producto. 31703084 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31703084 10 L cada uno
31703083 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31703084
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Baño de laboratorio compatible tanto con agua como con perlas térmicas
  • La cuenta de 2 L o baño de agua está diseñada para un control preciso de la temperatura cuando se utiliza con agua o con perlas térmicas.
  • El modelo cuenta con un botón que puede alternar entre el modo Cuenta o el modo Agua.
  • La selección de modos equilibra automáticamente los elementos de calentamiento y sensores para un control preciso y uniforme de la temperatura
  • Aunque la mayoría de los laboratorios de investigación hoy en día utilizan baños marea, muchos prefieren la comodidad de los baños de cuentas debido a su mayor mantenimiento, compatibilidad sin soporte y posibilidades de carga en ángulo
  • Modos separados para perlas térmicas o agua
  • Función de calibración en laboratorio
  • Ventajas de la incubación con perlas térmicas:
    • Elimina los recambios constantes (protección contra quemados)
    • Aseguración sin accesorios de tubos y botellas
    • Permite una colocación en ángulo, espacio optimizado
    • Funciona de forma constante (sin esperar a calentar)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Intervalo de temperatura Agua: +5 °C ambiente a 80 °C, Cuentas: +5 °C a 70 °C
Tipo Baño de arena
Dimensiones (Pr x An x Al) 27.4 x 40.6 x 30.5 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 24 x 30 x 15.5 cm
Tensión 230 V