Descripción
- La cuenta de 2 L o baño de agua está diseñada para un control preciso de la temperatura cuando se utiliza con agua o con perlas térmicas.
- El modelo cuenta con un botón que puede alternar entre el modo Cuenta o el modo Agua.
- La selección de modos equilibra automáticamente los elementos de calentamiento y sensores para un control preciso y uniforme de la temperatura
- Aunque la mayoría de los laboratorios de investigación hoy en día utilizan baños marea, muchos prefieren la comodidad de los baños de cuentas debido a su mayor mantenimiento, compatibilidad sin soporte y posibilidades de carga en ángulo
- Modos separados para perlas térmicas o agua
- Función de calibración en laboratorio
- Ventajas de la incubación con perlas térmicas:
- Elimina los recambios constantes (protección contra quemados)
- Aseguración sin accesorios de tubos y botellas
- Permite una colocación en ángulo, espacio optimizado
- Funciona de forma constante (sin esperar a calentar)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Intervalo de temperatura | Agua: +5 °C ambiente a +80 °C, Cuentas: +5 °C ambiente a +70 °C |
| Tipo | Baño de arena |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 16.5 x 20.3 x 15.2 cm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 14 x 15.2 x 10 cm |
| Tensión | 230 V |