Learn More
3M™ Paquete doble de fijación resellable Dual Lock™ SJ3540
Código de producto. 17217800 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2,5 m x 25 mm
Tamaño de la unidad:
4 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17217800 2,5 m x 25 mm 4 rollos
1 options
Código de producto. 17217800 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100123339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    151.83€ / 4 rollos
    Ahorro 115.17€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Pack doble de fijador recerrable
  • Fijador negro con tubos en forma de seta, respaldado con un adhesivo sensible a la presión a base de caucho
  • El tipo 250 se acopla al tipo 170, 250 o 400. Se cierra con un chasquido audible
  • Diseñado para unir muchos plásticos, pinturas con revestimiento de polvo y otros materiales de baja energía superficial
  • Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
  • Adherencia inicial alta
  • Adecuado para aplicaciones en interiores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Rollo
Color Negro
Dimensiones (L x An) 2,5 m x 25 mm