Learn More
3M™ Cierre doble SJ355B Dual Lock™
Código de producto. 17247670 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2,5 m x 25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17247670 2,5 m x 25 mm paquete de 4
1 options
Código de producto. 17247670 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100149938
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cierre resellable
  • Cierre negro con extremos en forma de hongo, recubierto con un adhesivo acrílico sensible a la presión.
  • El tipo 250 se acopla al tipo 170, 250 o 400. Se cierra con un chasquido audible
  • Cinco veces la resistencia a la tensión de los cierres de velcro típicos
  • Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
  • Diseñado para adherirse a metales, vidrio y plásticos de energía superficial media a alta y pintura
  • El soporte de la cinta de espuma permite un mejor contacto con superficies texturizadas o irregulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Dimensiones (L x An) 2,5 m x 25 mm
Grosor (métrico) 5,7 mm