Learn More
3M™ Cierre resellable Dual Lock™
Código de producto. 17741669 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2,5 m x 25 mm
Tamaño de la unidad:
4 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17741669 2,5 m x 25 mm 4 rollos
1 options
Código de producto. 17741669 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100123347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    173.48€ / 4 rollos
    Ahorro 28.52€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Las exclusivas cabezas entrelazadas en forma de hongo de este cierre que resellable se cierran a presión y permanecen bloqueadas, cerrándose con un chasquido sonoro para garantizar que el diseño esté bien sujeto.
  • Cabezales negros interconectados con forma de seta (250 de densidad de tubos por 6,5 cm2)
  • El adhesivo acrílico modificado se adhiere a muchos plásticos, pinturas con recubrimiento en polvo, metales, vidrio, madera sellada, acrílico, policarbonato, ABS, etc.
  • Adecuado para su uso en interiores y exteriores
  • La instalación a presión sustituye tapones de rosca, clavos, tapones a presión y remaches
  • Cinco veces la resistencia a la tensión de los cierres de velcro típicos
  • El tipo 250 se acopla al tipo 170, 250 o 400
  • Se cierra con un chasquido audible
  • Duradero, con hasta 1000 aperturas y cierres antes de perder el 50 % de resistencia a la tracción original
  • Presenta una gran resistencia al calor hasta temperaturas de 82 °C
  • Mantenga la integridad de la superficie sin agujeros que inviten a la humedad, la corrosión o la suciedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tiras adhesivas
Formato Rollo
Color Negro
Dimensiones (L x An) 2,5 m x 25 mm
Modelo SJ387B
Grosor (imperial) 0,24 in
Grosor (métrico) 6,1 mm