Learn More
Invitrogen™ DTT, 1M
Código de producto. 10644953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10644953 1 ml 1 ml
1 options
Código de producto. 10644953 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P2325
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
DTT, 1M
DTT es un componente esencial de los ensayos de cinasa que utilizan la tecnología LanthaScreen™. La solución de DTT de Invitrogen es de 1 M en agua. Se somete a pruebas para comprobar la fluorescencia de fondo, por lo que resulta perfecto para aplicaciones de detección de alto rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación 1M DTT in water
Intervalo de pH 6-8
Contenido y almacenamiento La solución de DTT se envía en hielo seco y debe almacenarse a - 20 °C.
Condiciones de envío Hielo seco
Formulario Líquido
Cantidad 1 ml
Tipo de producto Ditiotreitol
compliance-icons
Nombre del producto
  • DTT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol