Learn More
Melford DTT
Description
Reactivo protector para mantener los grupos -SH en estado reducido.
Reactivo protector para mantener los grupos -SH en estado reducido. El DTT permea la membrana celular protegiendo los sulfhidrilos de las proteínas restaurando así la actividad enzimática perdida por la oxidación de los grupos.
Specifications
Specifications
| CAS | 12-3-3483 |
| Fórmula molecular | C4H10O2S2 |
| Cantidad | 25 g |