Learn More
dTRIM24, MedChemExpress
Descripción
dTRIM24 is a selective bifunctional degrader of TRIM24 based on PROTAC, consists of ligands for von Hippel-Lindau and TRIM24.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | dTRIM24 |
| CAS | 2170695-14-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C55H68N8O13S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (89.82 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CN(C(N1C)=O)C2=C1C=C(OC3=CC=CC(OCCC)=C3)C(NS(C4=CC(C(NCCOCCOCCOCC(N[C@H](C(N5[C@H](C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)C[C@@H](O)C5)=O)C(C)(C)C)=O)=O)=CC=C4)(=O)=O)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 1113.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1113.3 |
| Mostrar más |