Learn More
MedChemExpress DTNB
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 g |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 150 mg/mL (378.45 mM) |
| CAS | 69-78-3 |
| Peso molecular | 396.35 g/mol |
| Sinónimo | Ellman’s Reagent |