Learn More
MedChemExpress DTNB
Código de producto. 16481569
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481569 1 g 1 g
16489447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481569 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15915
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress DTNB (Ellman’s Reagent) is a chemical used to quantify the number or concentration of thiol groups.
Especificaciones
Cantidad 1 g
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (378.45 mM)
CAS 69-78-3
Peso molecular 396.35 g/mol
Sinónimo Ellman’s Reagent