Learn More
DTG, TRC
Código de producto. 30380051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380051 5 g 5 g
30378349 10 g -
30376357 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD7100105G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-39-2
Fórmula molecular C15 H17 N3
Peso molecular (g/mol) 239.32
Sinónimo 1,3-Bis(2-o-tolyl)guanidine, Guanidine, 1,3-di-o-tolyl- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Bis(2-methylphenyl)guanidine, 1,2-Bis(2-methylphenyl)guanidine, 1,3-Bis(o-tolyl)guanidine, 1,3-Di-2-tolylguanidine, 1,3-Di-o-tolylguanidine, 1,3-Di-ortho-tolylguanidine, Akrochem DOTG, CNS 1001, DOTG, DTG, Di-o-tolylguanidine, Eveite DOTG, N,N'-Di-o-toluylguanidine, N,N'-Di-o-tolylguanidine, NSC 132023, NSC 473, Nocceler DT, Rhenogran DOTG 70, Sanceler DT, Soxinol DT, Vulcafor DOTG, Vulkacit DOTG
Nombre IUPAC 1,3-bis(2-metilfenil)guanidina
SMILES Cc1ccccc1NC(=N)Nc2ccccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2-o-tolyl)guanidine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17N3/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-15(16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3,(H3,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.1422