Learn More
Melford DTE
Descripción
Reactivo protector para mantener los grupos -SH en estado reducido.
Reactivo protector para mantener los grupos -SH en estado reducido. Higroscópico.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6892-68-8 |
| Fórmula molecular | C4H10O2S2 |
| Cantidad | 5 g |