Learn More
DTE, MedChemExpress
Código de producto. 16499447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499447 5 g 5 g
16491569 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15916
MedChemExpress DTE (Dithioerythritol) is a sulfur containing sugar derived from the corresponding 4-carbon monosaccharide erythrose; is an epimer of dithiothreitol(DTT).
DTE (Dithioerythritol) is a sulfur containing sugar derived from the corresponding 4-carbon monosaccharide erythrose
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DTE
CAS 6892-68-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H10O2S2
Cantidad 5 g
Sinónimo Dithioerythritol Cleland’s reagent
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (648.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (324.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H](O)CS)CS
Peso molecular (g/mol) 154.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid