Learn More
DT-061, MedChemExpress
Código de producto. 16491017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491017 50 mg 50 miligramos
16455556 100 mg 100 miligramos
16444738 10 mg 10 miligramos
16407457 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112929
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DT-061
CAS 1809427-19-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23F3N2O5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)(N[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N3C4=C(C=CC=C4)OC5=CC=CC=C35)CCC2)=O
Peso molecular (g/mol) 520.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.52
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death