Learn More
KGW Isotherm™ Vasos Dewar de acero inoxidable DSS
Código de producto. 10722023
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Altura (métrico):
178 mm
190 mm
225 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10722023 1000 ml 225 mm cada uno
10065171 1000 ml 178 mm cada uno
10594502 2000 ml 305 mm cada uno
10228511 3000 ml 190 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10722023 Proveedor KGW Isotherm™ N.º de proveedor 2101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La tapa se vende por separado; ver KGW Isotherm Tapas (10166941).
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se usa para almacenar y transportar nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
Altura (métrico) 225 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Diámetro interior (métrico) 85 mm
Material Acero inoxidable DSS