Learn More
KGW Isotherm™ Vasos Dewar de acero inoxidable DSS
Descripción
La tapa se vende por separado; ver KGW Isotherm Tapas (10543932).
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Se usa para almacenar y transportar nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes |
| Altura (métrico) | 305 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 100 mm |
| Material | Acero inoxidable DSS |