Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Código de producto. 15971252 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15971252 10 x 2 mg paquete de 10
11831255 8 x 2 mg paquete de 8
10138353 50 mg 50 miligramos
10540434 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15971252 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A39267
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Entrecruce aminas con suberato de disucinimidil compuesto por grupos de ésteres NHS con un separador de media longitud permeable a la membrana para el entrecruzamiento de proteínas intracelulares.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, también denominado suberato de disucinimidil, es un entrecruzador no escindible y permeable a la membrana que contiene un éster de N-hidroxisucinimida (NHS) reactivo a la amina en cada extremo de un agente separador de 8 átomos de carbono.
  • Grupos reactivos: éster NHS (ambos extremos)
  • Reactivo a: grupos aminos (aminas primarias)
  • El éster sulfo-NHS reactivo a aminas reacciona rápidamente con cualquier molécula que contenga una amina primaria.
  • Puede penetrar en la membrana, permitiendo el entrecruzamiento intracelular
  • El reactivo cristalino de alta pureza se puede utilizar para crear conjugados de alta pureza
  • No escindible
  • Insoluble en agua (disolver primero en DMF o DMSO); comparar con BS3 (Sulfo-DSS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Descripción DSS
Peso molecular 368.35
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 11,4 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos No-Weigh
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 10 x 2 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, uso único
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.