Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Código de producto. 11831255 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11831255 8 x 2 mg paquete de 8
15971252 10 x 2 mg paquete de 10
10138353 50 mg 50 miligramos
10540434 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11831255 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21658
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Entrecruce aminas con suberato de disucinimidil compuesto por grupos de ésteres NHS con un separador de media longitud permeable a la membrana para el entrecruzamiento de proteínas intracelulares.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, también denominado suberato de disucinimidil, es un entrecruzador no escindible y permeable a la membrana que contiene un éster de N-hidroxisucinimida (NHS) reactivo a la amina en cada extremo de un agente separador de 8 átomos de carbono.
Highlights:
  • Chemical crosslinking of intracellular proteins prior to cell lysis and immunoprecipitation
  • “Fix” protein interactions to allow identification of weak or transient protein interactions
  • Protein crosslinking to create bioconjugates via single-step reactions
  • Crosslink oriented antibodies to Protein A or G agarose
  • Immobilize proteins onto amine-coated surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-a-amina
Cleavable No
Descripción DSS Pierce
Formulación Disucinimidilo suberato, sólido en polvo
Membrana permeable
Peso molecular 368.34
Pegilado No
Suficiente para 43 ml de solución de reacción 1X típica (1 mM) (total) o 8 usos independientes
Longitud del brazo del separador 11.4 Å
Cantidad 8 x 2 mg
Solubilidad Not soluble in water
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.