Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Product Code. 10138353 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Unit Size:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10138353 50 mg 50 miligramos
11831255 8 x 2 mg paquete de 8
15971252 10 x 2 mg paquete de 10
10540434 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10138353 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 21655
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Entrecruce aminas con suberato de disucinimidil compuesto por grupos de ésteres NHS con un separador de media longitud permeable a la membrana para el entrecruzamiento de proteínas intracelulares.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, también denominado suberato de disucinimidil, es un entrecruzador no escindible y permeable a la membrana que contiene un éster de N-hidroxisucinimida (NHS) reactivo a la amina en cada extremo de un agente separador de 8 átomos de carbono.
Características destacadas:
  • Entrecruzamiento químico de proteínas intracelulares antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular
  • Interacciones de proteínas “fijas” para permitir la identificación de interacciones de proteínas débiles o transitorias
  • Entrecruzamiento de proteínas para crear bioconjugados mediante reacciones de un paso
  • Anticuerpos orientados al entrecruzamiento para la agarosa proteína A o G
  • Inmovilización de proteínas en superficies recubiertas con aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Descripción DSS
Peso molecular 368.35
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 11,4 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, uso único
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador
Show More Show Less
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.