Learn More
Abnova™ dsRNA Marker
Descripción
- dsRNA Marker consta de diez ARN bicatenarios, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 y 1000 pares de bases.
- dsRNA Marker es un marcador de tamaño ideal para determinar tamaños de ARN bicatenarios.
- dsRNA Marker incluye una banda de ARN de 20 bp que se ajusta a una concentración aproximada de 25 ng/ul.
- dsRNA Marker está fabricado para electroforesis en gel de poliacrilamida no desnaturalizante.
- dsRNA Marker se puede visualizar mediante luz UV después de la tinción de bromuro de etidio.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis |
| Cantidad | 25 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a - 80 °C. Se deben evitar ciclos repetidos de congelación/descongelación |