Learn More
Abnova™ dsRNA Marker Easy
Código de producto. 16052038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 μL
Tamaño de la unidad:
125 microlitros
16052038 125 μL 125 microlitros
1 options
Código de producto. 16052038 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor R0006.125uL
Un marcador de tamaño ideal para determinar tamaños de ARN bicatenarios
  • dsRNA Marker Easy se suministra en una mezcla lista para cargar de colorante de carga (que contiene tampón de Tris-HCl, glicerol, sal sódica EDTA, cloruro de sodio y azul de bromfenol) y un marcador de tamaño ideal para determinar tamaños de ARN bicatenarios.
  • dsRNA Marker Easy consta de diez pares base 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 y 1000 de ARN bicatenarios.
  • En 5 ul de dsRNA Marker Easy, 20 bp de ARNds es aproximadamente 50 ng.
  • dsRNA Marker Easy se puede visualizar con luz UV después de la tinción con bromuro de etidio.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis
Cantidad 125 μL
Requisitos de almacenamiento Almacenar a - 80 °C. Se deben evitar ciclos repetidos de congelación/descongelación