Learn More
DSRM-3716, TRC
Código de producto. 30007196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007196 100 mg 100 miligramos
30003714 10 mg 10 miligramos
30011075 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI707320100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58142-99-7
Fórmula molecular C9 H6 N I
Peso molecular (g/mol) 255.055
Sinónimo DSRM-3716
Nombre IUPAC 5-iodoisoquinolina
SMILES Ic1cccc2cnccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodoisoquinoline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6IN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.9545