Learn More
Tocris Bioscience™ DSPE-PEG 2000 Biotin
Código de producto. 30281237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30281237 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30281237 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8838/10
Biotinylated DSPE PEG lipid
DSPE-PEG 2000 Biotin is a biotinylated phospholipid conjugate designed for applications in lipid-based drug delivery, bioconjugation, and targeted molecular interactions. DSPE-PEG 2000 Biotin comprises 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DSPE), a polyethylene glycol (PEG 2000) spacer, and a biotin functional group enabling biotin-streptavidin binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[biotinyl(polyethylene glycol)-2000]
CAS 474964-24-4
Cantidad 10 mg
Objetivo Lipid Nanoparticles
Fórmula molecular (C2H4O)nC54H100N4O12PS.NH4
Pureza 0.9