Learn More
R&D Systems™ DSPC
Código de producto. 18706295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18706295 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18706295 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7943/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.70€
    91.35€ / 100 miligramos
    Ahorro 10.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Neutral phospholipid; component of lipid nanoparticles (LNPs)
DSPC is a phosphatidylcholine, a type of neutral phospholipid with two saturated long-chains (18:0). Commonly used in the generation of micelles, liposomes, lipid nanoparticles (LNPs) and other types of artificial membranes. DSPC is used in formulation of LNPs for nonviral drug delivery systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
CAS 816-94-4
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Lipid Nanoparticles
Fórmula molecular C44H88NO8P
Pureza 0.95