Learn More
Tocris Bioscience™ DSP-4
Descripción
Adrenergic neurotoxin. Displays neurotoxic effects on both peripheral and central noradrenergic neurons.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DSP-4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.06 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 313.06 |