Learn More
DSM265, MedChemExpress
Código de producto. 16489486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489486 50 mg 50 miligramos
16462828 10 mg 10 miligramos
16454246 100 mg 100 miligramos
16412536 25 mg 25 miligramos
16405577 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100184
MedChemExpress DSM265 is a long-duration inhibitor of P. falciparum dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) with an IC50 of 8.9 nM. DSM265 can also inhibit the growth of Pf3D7 parasites with an EC50 of 4.3 nM.
DSM265 is a long-duration inhibitor of P. falciparum dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) with an IC50 of 8.9 nM. DSM265 can also inhibit the growth of Pf3D7 parasites with an EC50 of 4.3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DSM265
Forma física Solid
CAS 1282041-94-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12F7N5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (120.39 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.11 mg/mL (26.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC2=NC(C(C)(F)F)=NN2C(NC3=CC=C(S(F)(F)(F)(F)F)C=C3)=C1
Peso molecular (g/mol) 415.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.33
Porcentaje de pureza 99.72%