Learn More
Applied Biosystems™ Kit de patrón de matriz DS-33 Dx (juego de colorantes G5)
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Contiene oligonucleótidos marcados con 5 colorantes utilizados para generar la matriz multicomponente en una solución TE 1X
El kit de patrón de matriz DS-33 Dx (juego de colorantes G5) se emplea para generar la «matriz de multicomponentes» necesaria al analizar fragmentos de ADN etiquetados con tinte 6-FAM™, VIC™, NED™, PET™ y LIZ™ en los analizadores genéticos Applied Biosystems™ serie 3500 Dx.
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene oligonucleótidos marcados con 5 colorantes utilizados para generar la matriz multicomponente en una solución TE 1X. Almacenar a entre 2 y 8 °C. |
| Descripción | Kit de patrón de matriz DX DS-33, 8 procesamientos, colorante LIZ™, hielo húmedo, para analizador genético 3500 Dx, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3500 Dx |
| Etiqueta o tinte | LIZ |
| Tipo de producto | Kit de patrón de matriz DS-33 |
| Cantidad | 8 procesamientos |
Solo para uso en investigación