Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installation Standards with GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0
Descripción
Includes
Cada kit contiene cuatro tubos del patrón de instalación DS-33 de GeneScan™ y un tubo del patrón de tamaño 600 LIZ™ v2.0 de GeneScan™.
The DS-33 GeneScan™ Installation Standard consists of pooled PCR products labeled with 6-FAM™, VIC™, NED™ and PET™ dyes. To generate the pooled products, Human DNA has been amplified with 8 fluorescent PCR primer pairs which amplify selected microsatellite loci (as listed in the package product insert). The kit also contains a tube of GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard 2.0.
Información de órdenes
Kit
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene cuatro tubos del patrón de instalación DS-33 de GeneScan™ y un tubo del patrón de tamaño 600 LIZ™ v2.0 de GeneScan™. Almacenar los tubos DS-33 de -25 °C a -15 °C Almacenar el patrón de tamaño 600 LIZ v2.0 de GeneScan al descongelar entre 2 y 8 °C, proteger de la luz. |
| Formato | Tubo |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de ADN 3730xl, analizador genético SeqStudio, analizador genético 3500, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL |
| Etiqueta o tinte | FAM, LIZ, NED, PET, VIC |
| Línea de productos | GeneScan, LIZ |
| Tipo de producto | Patrón de instalación |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Tiempo de prueba | Estándar |