Learn More
Applied Biosystems™ DS-32 Matrix Standard Kit (Dye Set F)
Código de producto. 15899796 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 desarrollos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15899796 8 desarrollos cada uno
1 options
Código de producto. 15899796 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4345831
 Artículo restringido
En stock
Includes
Contiene un conjunto de fragmentos de ADN para patrones de matriz con etiquetas de colorante fluorescente únicas, suficiente para 8 ciclos.
El conjunto de patrones de matriz DS-32 se emplea para generar la matriz de multicomponentes necesaria al analizar fragmentos de ADN etiquetados con 5-FAM™, JOE™, NED™ y ROX™ en los sistemas de las series 31xx, 3500 y 3730 de Applied Biosystems™.
El conjunto de patrones de matriz DS-32 se emplea para generar la «matriz de multicomponentes» necesaria al analizar fragmentos de ADN etiquetados con 5-FAM™, JOE™, NED™ y ROX™ en los sistemas Applied Biosystems™ series 3500 y 3730. El software de recopilación de datos utiliza la matriz de multicomponentes para analizar automáticamente las cinco muestras etiquetadas con tintes fluorescentes diferentes en un solo capilar.
Admite aplicaciones 4-Dye de identificación humana (es decir, kits AmpFLSTR™), StockMarks™ y ensayos de AFLP de vegetales/microbianos.
Order Info
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Contiene un conjunto de fragmentos de ADN para patrones de matriz con etiquetas de colorante fluorescente únicas. Suficiente para 8 ciclos. Almacenar el kit a 2 - 8 °C. No congelar.
Formato Kit
Para utilizar con (equipo) Analizador genético SeqStudio, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador genético 3130
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Etiqueta o tinte FAM, JOE, NED, ROX
Tipo de producto Kit de patrón de matriz DS-32
Cantidad 8 desarrollos
Condiciones de envío Hielo húmedo