Includes
Contiene 4 oligonucleótidos etiquetados respectivamente con 6FAM™, VIC™, NED™y ROX™
Este kit contiene 4 oligonucleótidos etiquetados respectivamente con 6-FAM™, VIC™, NED™ y ROX™, previamente agrupados en un solo tubo. Adecuado para la calibración espectral del conjunto de colorantes D en analizadores genéticos Applied Biosystems: Admite aplicaciones de análisis de fragmentos de 4 colorantes (conjunto de mapas genéticos v2.5, cebadores de asignación de ratón).
El conjunto de patrones de matriz DS-31 se emplea para generar la «matriz de multicomponentes» necesaria al analizar fragmentos de ADN etiquetados en los sistemas en analizadores genéticos de Applied Biosystems. El software de recopilación de datos para estos instrumentos utiliza la matriz de multicomponentes para analizar automáticamente las cuatro muestras etiquetadas con tintes fluorescentes diferentes en un solo capilar.
El conjunto de patrones de matriz DS-31 se emplea para generar la «matriz de multicomponentes» necesaria al analizar fragmentos de ADN etiquetados en los sistemas en analizadores genéticos de Applied Biosystems. El software de recopilación de datos para estos instrumentos utiliza la matriz de multicomponentes para analizar automáticamente las cuatro muestras etiquetadas con tintes fluorescentes diferentes en un solo capilar.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3100, analizador de ADN 3730xl, analizador genético SeqStudio, analizador de ADN 3730 |
| Cantidad | 8 procesamientos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?