Learn More
Applied Biosystems™ DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set D)
Descripción
Includes
Contiene 4 oligonucleótidos etiquetados respectivamente con 6FAM™, HEX™, NED™, y. ROX™
El kit DS-30 de patrón de matriz contiene 4 oligonucleótidos etiquetados respectivamente con 6-FAM™, HEX™, NED™y ROX™, previamente agrupados en un solo tubo. Este conjunto de patrones de matriz se utiliza para generar la «matriz multicomponente» necesaria al analizar fragmentos de ADN con etiqueta de colorante fluorescente en los sistemas Applied Biosystems™. El software de recopilación de datos para estos instrumentos utiliza la matriz de multicomponentes para analizar automáticamente las cuatro muestras etiquetadas con tintes fluorescentes diferentes en un solo capilar.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Para utilizar con (equipo) | ™Instrumentos de las series SeqStudio , 3500, 3730xl y 3130 |
| Cantidad | 8 procesamientos |