Learn More
Applied Biosystems™ Kit estándar de matriz DS-02, para 3500/3730/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Código de producto. 15859756 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 matriz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15859756 1 matriz cada uno
1 options
Código de producto. 15859756 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4323014
 Artículo restringido
En stock
Includes
Contiene oligonucleótidos marcados con colorante que se utilizan para generar la matriz multicomponente necesaria para el kit de multiplexing SNaPshot™
Los oligonucleótidos marcados con colorante incluidos en el conjunto de patrón de matriz DS-02 (dR110, dR6G, dTAMRA™, dROX™ y LIZ™) se utilizan para generar la matriz multicomponente necesaria para el kit de multiplexing SNaPshot™.
The dye-labeled oligonucleotides included in the Matrix Standard DS-02 set (dR110, dR6G, dTAMRA, dROX, and LIZ) are used to generate the 'multicomponent matrix' required for the SNaPshot Multiplex Kit. The Data Collection software utilizes the multicomponent matrix to automatically correct for the spectral overlap in samples labeled with DS-02 dyes. The kit consists of one tube of matrix standard which is sufficient for a minimum of eight array runs (on a 24 capillary) or two array runs (on a 96 capillary).
Los oligonucleótidos marcados con colorante incluidos en el conjunto de patrón de matriz DS-02 (dR110, dR6G, dTAMRA™, dROX™ y LIZ™) se utilizan para generar la «matriz multicomponente» necesaria para el kit de multiplexing SNaPshot™. El software Data Collection utiliza la matriz de varios componentes para corregir automáticamente el solapamiento espectral en muestras etiquetadas con colorantes DS-02. El kit consta de un tubo de matriz estándar que es suficiente para un mínimo de ocho recorridos de matriz (en un capilar de 24) o dos recorridos de matriz (en un capilar de 96).
No es necesario ejecutar los patrones de matriz con cada conjunto de inyecciones de muestras. El estándar solo debe ejecutarse una vez para generar un archivo de matriz que se aplique a las muestras que se ejecuten en condiciones similares. Para obtener más información sobre el uso de los estándares de matriz, consulte el Manual del usuario del instrumento o la Guía de introducción.
Se utiliza con el kit de multiplexing SNaPshot en los analizadores genéticos de las series 3500/3500xl, 3730/3730xl, SeqStudio y SeqStudio Flex.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene oligonucleótidos marcados con colorante que se utilizan para generar la “matriz multicomponente” necesaria para el kit de multiplexing SNaPshot™. Almacenar a de 2 a 8 °C. No la congele.
Formato Kit
Para utilizar con (equipo) Analizador genético SeqStudio™, analizadores genéticos de la serie 3730, analizadores genéticos de la serie 3500, analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Etiqueta o tinte LIZ, dRhodamine 6G, dRhodamine ROX, dRhodamine TAMRA
Tipo de producto Kit de patrón de matriz DS-02
Cantidad 1 matriz
Condiciones de envío Hielo húmedo