Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación en látex DrySpot™ Staphytect Plus™
Código de producto. 11439868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 120 pruebas
Tamaño de la unidad:
120 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439868 Kit para 120 pruebas 120 tests
1 options
Código de producto. 11439868 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DR0100M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    299.40€ / 120 tests
    Ahorro 127.60€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Identifique y diferencie rápidamente Staphylococcus aureus mediante la detección de factor de aglutinación, la proteína A y ciertos polisacáridos capsulares.
Identifique y diferencie rápidamente Staphylococcus aureus con la prueba de aglutinación en látex DrySpot™ Staphytect Plus™ Thermo Scientific™. DrySpot Staphytect Plus detecta el factor de aglutinación, la proteína A y ciertos polisacáridos capsulares que se encuentran en el S. aureus resistente a la meticilina (SARM) para diferenciar S. aureus de los estafilococos que no poseen estas propiedades. Las tarjetas de prueba contienen reactivos predispensados que se secan en las áreas de reacción para la comodidad de la prueba, mayor vida útil en comparación con los reactivos húmedos y almacenamiento a temperatura ambiente.
La prueba de aglutinación en látex DrySpot Staphytect Plus utiliza partículas de látex azul que están recubiertas con fibrinógeno porcino e IgG de conejo, y luego se secan previamente en tarjetas de reacción para la detección del factor de aglutinación, proteína A y polisacáridos capsulares de S. aureus.
  • Larga vida útil: dos años a partir de la fecha de fabricación.
  • Almacenamiento flexible: puede almacenarse en un frigorífico o a temperatura ambiente (2-25 °C).
  • No hay errores de dispensación: los reactivos se secan previamente en tarjetas de reacción.
  • Látex azul fácil de leer
  • Resultados rápidos: en 20 segundos.
  • Excelente sensibilidad: detecta tres propiedades de S. aureus para una identificación más amplia de la cepa.
Tradicionalmente, la diferenciación entre los estafilococos coagulasa-positivos y coagulasa-negativos se ha realizado con la prueba de coagulasa tubular que detecta la estafilocoagulasa extracelular o la prueba de coagulasa de portaobjetos que detecta el factor de aglutinación (coagulasa unida) presente en la superficie de las células bacterianas. Se ha informado que aproximadamente el 97 % de las cepas humanas de S. aureus poseen tanto coagulasa unida como estafilocoagulasa extracelular. La proteína A se encuentra en la superficie celular de aproximadamente el 95 % de las cepas humanas de S. aureus y tiene la capacidad de unir la porción Fc de la inmunoglobulina G (IgG)1.
Ciertas cepas resistentes a la meticilina de S. aureus (MRSA) pueden expresar niveles indetectables de factor de aglutinación y proteína A2,3,4. Sin embargo, se ha demostrado que estas cepas poseen polisacárido capsular5. La cápsula puede enmascarar tanto la proteína A como el factor de aglutinación, evitando así la aglutinación.
DrySpot Staphytect Plus utiliza partículas de látex recubiertas con fibrinógeno porcino e IgG de conejo, incluidos anticuerpos policlonales específicos elevados contra polisacáridos capsulares de S. aureus6,7. Cuando los reactivos secos se mezclan con una suspensión de colonias de S. aureus, la aglutinación rápida tiene lugar a través de la reacción entre (i) fibrinógeno y factor de aglutinación, (ii) la porción Fc de IgG y proteína A, (iii) IgG específica y polisacárido capsular.
La aglutinación también puede producirse con otras especies que poseen factor de aglutinación o proteína A, como Staphylococcus hyicus y Staphylococcus intermedius. Si no hay presente ningún factor de aglutinación, proteína A o polisacáridos capsulares específicos, la aglutinación no tendrá lugar y el resultado se considerará negativo. Los aislamientos negativos de coagulasa y proteína A más frecuentes de estafilococos son Staphylococcus epidermidis.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 25 °C
Conjuntos de control Positivo
Descripción Kit DrySpot Staphytect Plus
Tipo Kit de prueba de Staphylococcus aureus
Incluye Pouches containing reaction cards with test and control latex, plastic pouch clip
Material Látex
Cantidad Kit para 120 pruebas
Clase de organismo diana Staphylococcus aureus