Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de secado, en forma de U, con llaves de paso NS
Código de producto. 10325691
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10325691 150 mm cada uno
10662472 125 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10325691 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05342015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    99.02€ / paquete de 1
    Ahorro 40.98€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubos de secado según conforme a DIN 12616
  • Con llaves de paso de NS extraíble
  • Tubos laterales planos (diámetro exterior: 6 mm)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)