Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de secado, doblados, (tubos de cloruro de calcio)
Código de producto. 10356261
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10356261 150 mm cada uno
10010221 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10356261 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05333013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.25€
    10.30€ / paquete de 1
    Ahorro 1.95€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubos de secado conforme a DIN 12610, doblado
  • Con conexión de bola y manguera
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)