Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de secado
Código de producto. 10727521
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10727521 130 mm cada uno
10111621 180 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10727521 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05339013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.00€
    22.21€ / paquete de 1
    Ahorro 12.79€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubos de secado
  • Tubos de secado en forma de U
  • En forma de U
  • Tubos laterales con olivas
  • Diámetro exterior de 6 mm
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Olivas
Longitud (métrico) 130 mm
Forma En forma de U
Material Vidrio borosilicatado (3.3)