Learn More
VITLAB™ Gradilla de secado
Código de producto. 10305861
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
630 mm
Código de producto. Altura (métrico)
10305861 630 mm
1 options
Código de producto. 10305861 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 80213
En stock
Especificaciones
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Longitud (métrico) 630 mm
Tipo de producto Gradilla de secado
Altura (métrico) 630 mm
Anchura (métrico) 450 mm