Learn More
Vitlab™ Gradilla de secado
Código de producto. 10274121
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
75
Código de producto. Posiciones
10274121 75
1 options
Código de producto. 10274121 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 76299
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vitlab™ Tendedero con placa posterior y canaleta construida en PVC y boquilla de drenaje.
  • Placa trasera y canaleta de PVC con boquilla de drenaje
  • Con 75 clavijas metálicas con revestimiento de PE para colgar aparatos de distintos tamaños.
  • Con dos orificios para un montaje sencillo en la pared.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PVC
Posiciones 75
Longitud (métrico) 450 mm
Altura (métrico) 630 mm