Learn More
BINDER™ Cámaras de secado y calentamiento Classic.Line serie FED convección forzada y funciones de temporizador mejoradas
Código de producto. 15642096 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
7,4 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje Tamaño de la unidad
15642096 7,4 A cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15642096 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90100216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7690.00€
    6765.00€ / paquete de 1
    Ahorro 925.00€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Las cámaras de calentamiento BINDER de la serie FED ofrecen una capacidad casi ilimitada y son especialmente adaptables. Con funciones de temporización avanzadas y un ventilador ajustable, las condiciones de temperatura y convección se controlan fácilment
  • Intervalo de temperatura: De +5 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad de ventilador ajustable
  • Válvula de aire de escape ajustable
  • Controlador con funciones ampliadas de temporizador
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D5374, DIN 12880
Descripción FED400-400 V, Estándar, Serie FED Classic.Line - Cámaras de secado y calentamiento con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 400 L, 400 V 3 ∼50/60 Hz
Capacidad (métrico) 400 l
Temperatura (métrico) De 5 °C a 300 °C
Tipo Estufa de secado
Pantalla LED
Modelo FED400-400 V
N.º de estantes 10 (máximo), 2 (estándar)
Puertos 10/30/50/100 mm
Características de seguridad Tecnología de controlador PID completamente digital fácil de usar y manejar
Uniformidad de temperatura 150 °C
Temporizador 99 h y 59 min
Uniformidad 2,5 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 1000 x 510 x 800 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1235 x 875 x 1025 mm
Longitud (métrico) 1235 mm
Anchura (métrico) 765 mm
Altura (métrico) 1025 mm
Peso con embalaje (métrico) 145 kg
Peso (métrico) 145 kg
Tensión 400 V
Vataje 3,4 kW
Amperaje 7,4 A
Frecuencia 50/60 Hz