Learn More
Nabertherm™ Estufa de secado
Código de producto. 17388219 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Tipo de controlador:
B510
R7
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador unitSize
17388219 1050 L B510 cada uno
17308209 60 L B510 cada uno
17338209 120 L B510 cada uno
17368209 240 L B510 cada uno
17388209 240 L R7 cada uno
17328219 450 L B510 cada uno
17348219 450 L R7 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17388219 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor TR905LN
Con su temperatura de trabajo máxima de hasta 300 °C y circulación de aire, las estufas logran una uniformidad perfecta de la temperatura que es mucho mejor que en las estufas de la mayoría de los competidores.
  • Temperatura máxima:de 300 °C
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Capacidad (métrico) 1050 L
Temperatura (métrico) 300 °C
Tipo Estufa de secado
Carga máx. del estante 14
N.º de estantes 4
Dimensiones interiores (F x An x Al) 1200 x 670 x 1400 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1470 x 940 x 1920 mm