Learn More
Nabertherm™ Hornos de secado
Código de producto. 17378219 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
420 L
450 L
800 L
Tipo de controlador:
B510
C550
R7
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador Tamaño de la unidad
17378219 800 L R7 cada uno
17378199 30 L B510 cada uno
17388199 30 L C550 cada uno
17398199 30 L R7 cada uno
17398209 420 L C550 cada uno
17308219 420 L B510 cada uno
17318219 420 L R7 cada uno
17358219 800 L B510 cada uno
17368219 800 L C550 cada uno
17348229 450 L C550 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17378219 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor TR805RN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con una temperatura de trabajo máxima de hasta 300 °C y circulación forzada de aire, los hornos alcanzan una temperatura muy buena.Se pueden utilizar para diversas aplicaciones, como secado, esterilización o almacenamiento en caliente.
  • Rango de temperatura de trabajo: + °20 C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
  • Hornos TR 30 - TR 420 diseñados como modelos de sobremesa
  • Hornos TR 450 - TR 1050 diseñados como modelos de suelo
  • La circulación de aire forzado horizontal produce una uniformidad de temperatura según DIN 17052-1 mejor que +/− 5 °C en el horno vacío (con la trampilla de ventilación cerrada)
  • Carcasa de horno de acero inoxidable, número de material 1.4016 (DIN)
  • Cámara de acero inoxidable, aleación 304 (AISI)/(material DIN n.º 1.4301), resistente al óxido y fácil de limpiar
  • Se puede cargar en varias capas mediante rejillas extraíbles
  • Escape sin límite de ajuste en la pared trasera con funcionamiento desde la parte delantera
Especificaciones
Tipo de controlador R7
Capacidad (métrico) 800 L
Temperatura (métrico) 300 °C
Tipo Horno de secado
Dimensiones interiores (F x An x Al) 670 x 1200 x 1000 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 970 x 1470 x 1520 mm
Tensión 400 V
Vataje 6300 W