Learn More
Techne™ Bloque de inserto de calibrador de pocillo seco
Código de producto. 13511660
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
13511660 cada uno
1 options
Código de producto. 13511660 Proveedor Techne™ N.º de proveedor 1610429
Bloque de inserto de calibrador de pocillo Techne Dry™ optimiza el rendimiento del calibrador
  • Optimiza el rendimiento de los calibradores de pocillo seco
  • Para uso con Tecal 140/425 y UCAL 400+
Especificaciones
Descripción Vacío
Para utilizar con (equipo) Tecal 140, Tecal 425, UCAL 400+
Material Aluminio
Tipo Inserto de pocillo
Línea de productos FINSALK
Fondo (métrico) 114 mm
Peso (imperial) 1,10 lb