Learn More
Welch™ Bomba de vacío seca de pistón WOB-L 2511
Código de producto. 13492059 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
194 x 114 x 191 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
13492059 194 x 114 x 191 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13492059 Proveedor Welch™ N.º de proveedor U2511C02
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Perfecta para muchas aplicaciones habituales de vacío de laboratorio. La bomba de vacío seco de pistón WOB-L 2511 de Welch™ es fiable y económica.
  • Opción económica
  • Funcionamiento sin aceite para reducir el mantenimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 21,6 pulgadas de mercurio
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 1 fase2.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 194 x 114 x 191 mm
Tipo de tapón Europeo (Schuko)
Tipo de bomba Bomba de vacío seco
Desplazamiento de aire 11 l/min a 60 Hz
Aplicaciones Vacío de laboratorio común
Presión máxima 33 psig
Tensión 230 V