Learn More
Heinz Herenz Hisopos secos
Código de producto. 15283728
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril, Sterile
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
15283728 Estéril, Sterile paquete de 150
1 options
Código de producto. 15283728 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1020005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.23€
    50.51€ / paquete de 150
    Ahorro 29.72€
    37% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Hisopos secos con hisopo mediano/de transporte. Estéril con medio Amies. Aplicador de plástico con cabezal de viscosa/rayón, esterilizado por radiación.
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
  • Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
  • Cada uno disponible en varias longitudes.
  • Con cabezal de algodón, viscosa, poliéster o espuma.
  • Diámetro de las cabezas: pequeño, mediano o grande
  • Esto garantiza que para cada aplicación especial esté disponible el instrumento adecuado.
  • Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para su uso por parte de los otorrinolaringólogos.
  • Todos nuestros bastoncillos de algodón estériles están envueltos individualmente.
Tenga en cuenta que en el ámbito médico:
  • Sólo apto para un solo uso.
  • Uso exclusivo por parte de personal médico
Especificaciones
Tipo de producto Hisopo aplicador y tubo, Swab
Formato Hisopo
Tipo de medios Amies líquidos, Amies Medium
Esterilidad Estéril, Sterile
Color Blanco
Cantidad 150Pack
Applicator Material Polystyrene
Tipo de punta Viscose
Material Plástico
Material de la punta Polystyrene