Learn More
Taylor Wharton™ Empresa de transporte de seco criogénico CXR100
Código de producto. 11748419
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,7 l de nitrógeno líquido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11748419 3,7 l de nitrógeno líquido 1 PCS
1 options
Código de producto. 11748419 Proveedor Taylor Wharton™ N.º de proveedor CXR100
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Diseñado para transportar de forma segura una amplia variedad de materiales a temperaturas criogénicas. La caja criogénica en seco Taylor Wharton™ CXR100 cuenta con un material absorbente exclusivo que evita derrames de líquidos si la unidad se vuel
  • El concepto avanzado absorbente permite una carga más rápida
  • Conforme a las normativas de la IATA
  • La nueva construcción robusta incluye un diseño de tubo de cuello de gran resistencia, resistente y fiable, y un sistema de pintura más duradero
  • Rendimiento de vacío superior con súper aislamiento que proporciona tiempos de retención máximos
  • Los accesorios de almacenamiento opcionales incluyen un sistema de gradillas de cinco estantes para CX500
  • Tapas bloqueables
  • Garantía: 2 años en vacío, 1 año en electrónico
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3,7 l de nitrógeno líquido
Altura exterior (métrico) 493 mm
Anchura exterior (métrico) 234 mm
Capac. viales 102 viales
Peso (métrico) 5,3/8,3 kg (vacío/lleno)