Learn More
LABPLAS Sani-Stick de poliuretano seco
Código de producto. 17900205
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Guantes
Ninguno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17900205 Ninguno paquete de 100
17990195 Guantes paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17900205 Proveedor LABPLAS N.º de proveedor KSS67910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00€
    256.55€ / paquete de 100
    Ahorro 13.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Esponja seca libre de biocidas con mango para toma de muestras de superficies.
  • Sani-Stick
  • Esponja de poliuretano seca con mango
  • Dimensiones: 160 x 229 mm
  • Capacidad: 600 ml
  • Opción de incluir guantes con el kit.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Esterilidad Estéril
Incluye Ninguno